Fontos dokumentumok
A6140
Ampicillin trihydrate
900-1050 μg/mg anhydrous basis (HPLC)
Szinonimák:
α-Aminobenzylpenicillin trihydrate, Aminobenzyl Penicillin, Ampicillin, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder or crystals
koncentráció
900-1050 μg/mg (anhydrous, HPLC)
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2