Fontos dokumentumok
D8388
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
powder
Szinonimák:
DMP, Dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3