Fontos dokumentumok
78069
2,5-Dihydroxybenzoic acid
analytical standard
Szinonimák:
2,5-DHBA, DHB, Gentisic acid, Hydroquinonecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-208 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?