Merck
33729
Sigma-Aldrich
Triethanolamine
puriss. p.a., ≥99% (GC)
Szinonimák:
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2CH2)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
Beilstein:
1699263
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
5.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99% (GC)
form
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
600 °F
robbanási határérték
8.5 %
szennyeződések
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% ethanolamine
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.5% diethanolamine (GC)
izzítási maradék
≤0.005% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
hasznos pH-tartomány
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 20-22 °C
oldhatóság
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤1 mg/kg
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamines. It includes the properties of both amines and alcohols.
Alkalmazás
Triethanolamine may be used as a derivatizing reagent for the determination of boric acid in water samples using gas chromatography-mass spectrometry technique. Addition of triethanolamine to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
354.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
179 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fast quantitative analysis of boric acid by gas chromatography-mass spectrometry coupled with a simple and selective derivatization reaction using triethanolamine
Zeng M-L, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 21(3), 482-485 (2010)
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak BJ, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 74(1-86) (1997)
Final report on the safety assessment of triethanolamine, diethanolamine, and monoethanolamine.
Journal of the American College of Toxicology, 2(7), 183-235 (1983)
Selene Tognarelli et al.
Minimally invasive therapy & allied technologies : MITAT : official journal of the Society for Minimally Invasive Therapy, 20(1), 3-13 (2010-08-14)
In order to minimize the invasiveness of laparoscopic surgery, different techniques are emerging from research to clinical practice. Whether the incision is performed on the outside - as in Single Port Laparoscopy (SPL) - or on the inside - as
Triethanolamine as an Efficient and Reusable Base, Ligand and Reaction Medium for Phosphane-Free Palladium-Catalyzed Heck Reactions.
Li HJ and Wang L.
European Journal of Organic Chemistry, 22, 5099-5102 (2006)