Fontos dokumentumok
8.22341
Supelco
Triethanolamine
EMPLURA®
Szinonimák:
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA
About This Item
Lineáris képlet:
N(CH2CH2OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-049-8
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
325 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.6-7.2 % (v/v)
szennyeződések
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
21 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 190 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.122 - 1.125
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
354.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
179 °C - closed cup