Vissza
TERGITOL
™
TMN 6
Szinonimák:
Trimethylnonylpolyethylene glycol, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
CAS-szám:
60828-78-6
Products
Termékkategória
detergents (1)
Márka
Sigma-Aldrich (1)
Fizikai forma
Minőségi szint
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
86453
TERGITOL
™
TMN 6,
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C