Fontos dokumentumok
STS0004
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN-100X solution
Szinonimák:
Branched secondary alcohol ethoxylate 10.1 EO, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.28
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Forma
liquid
molekulatömeg
570 g/mol by calculation
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
CMC
830 ppm (25°C)
viszkozitás
88 cP(25 °C)
átmeneti hőmérséklet
pour point -6 °C
cloud point 65 °C (1 wt% actives aq solution)
oldhatóság
water: freely soluble at 20 °C (visual)
sűrűség
1.025 g/mL at 20 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
14.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is a 90% aqueous solution of a branched secondary alcohol ethoxylate with 10.1 ethylene oxide (EO) units.
Alkalmazás
TERGITOL TMN-100X can be used as:
  • A foaming agent in the study of surfactant effect on glass-ceramic biomaterials (bioactive glasses).
  • A surfactant in the preparation of nickel-graphene oxide composite coatings.
Tulajdonságok és előnyök
  • Superior wetting
  • Penetrant & dispersant
  • Narrow gel range
  • Effective emulsifier
Jogi információk
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of pulse duty cycle on mechanical properties and microstructure of nickel-graphene composite coating produced by pulse electrodeposition under supercritical carbon dioxide
Xue Z, et al.
Surface and Coatings Technology, 325, 417-428 (2017)
Effect of the type of surfactant on bioactive glasses foam formation
Coelho MB, et al.
Key Engineering Materials, 240, 257-260 (2003)