Fontos dokumentumok
STS0012
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-9 solution
greener alternative
90% aqueous solution
Szinonimák:
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Alcohol (2EH) alkoxylate, Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
viszkozitás
61.8 cSt(40 °C)
átmeneti hőmérséklet
pour point -5 °C
cloud point 64 °C (10 wt% actives aq solution)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.0157 g/mL at 40 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12.5
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
This product is a 90 % aqueous solution of an alcohol ethoxylate
Alkalmazás
  • Polyolefin-Supported Hydrogels for Selective Cleaning Treatments of Paintings.: This study explores the use of polyolefin-supported hydrogels incorporating ECOSURF; EH-9 solution for the selective cleaning of paintings. The hydrogels demonstrate effective cleaning capabilities while preserving the integrity of the artwork, highlighting their potential application in art conservation (Freese et al., 2019) (Freese et al., 2019).
Tulajdonságok és előnyök
  • Superior wetting
  • Excellent oily soil removal
  • Rapid dissolution & good rinseability
  • Low odor
  • No gel range
  • Outstanding formulation & handling properties
  • Readily biodegradable
  • Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Jogi információk
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)