Fontos dokumentumok
E1127
β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-glucuronide, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-glucuronide
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CCC2OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(25)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPLPNZUTAJWRLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox