Fontos dokumentumok
P4894
Poloxamer 188 PRO
solid, suitable for cell culture
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Forma
solid
waxy solid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/g Endotoxin
szín
white to off-white
pH
5.0-7.5
oldhatóság
H2O: soluble 100 g/L, clear, colorless to almost colorless
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Superior performance - Our product performs superior to lots across different suppliers, batches and quality grades.
Reliable supply - Large manufacturing capacities ensure reliable supply for our customers.
Kiszerelés
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)