Merck
132624
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthocarbonate
98%
Szinonimák:
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
About This Item
Lineáris képlet:
C(OCH3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
Beilstein:
1737682
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
sűrűség
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)