Fontos dokumentumok
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
Szinonimák:
4-Nitrophenyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
212-593-5
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
mp
77-79 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
sűrűség
1.244 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available