Fontos dokumentumok
N3790
Nutrient Mixture F-12 Ham
StableCell™, with stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Nutrient Mixture F-12 Ham, Ham’s F-12
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
StableCell™ Ham′s F-12, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
stable glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?