D0697
DMEM/F-12
StableCell™, with stable glutamine, HEPES and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Javasolt termékek
product name
StableCell™ DMEM/F12, With stable glutamine, 15mM HEPES and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: high
sodium pyruvate: yes
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg