Fontos dokumentumok
37291
Dihydroethidium
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Szinonimák:
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPCE)
Forma
solid
oldhatóság
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 358 nm; λem 461 nm
λex 392 nm; λem 410 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Kapcsolódás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?