53271
Mito Red
suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
Szinonimák:
3,6-Bis(diethylamino)-9-[2-(4-methylcoumarin-7-yloxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride, Rhodamine B 4-methylumbelliferyl ester chloride
Teszt
≥70% (HPLC)
form
solid
fluoreszcencia
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccccc3C(=O)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4)c6ccc(cc6[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C38H37N2O5.ClH/c1-6-39(7-2)25-14-17-31-33(21-25)44-34-22-26(40(8-3)9-4)15-18-32(34)37(31)29-12-10-11-13-30(29)38(42)43-27-16-19-28-24(5)20-36(41)45-35(28)23-27;/h10-23H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCVSDCPWJRHMSZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.