Fontos dokumentumok
D7008
Dihydroethidium
≥95% purity, powder
Szinonimák:
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dihydroethidium, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
pink to very dark red
oldhatóság
chloroform: 20 mg/mL
fluoreszcencia
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells)
λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Kapcsolódás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.