Fontos dokumentumok
35845
DCFHDA
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate, Diacetyldichlorofluorescein
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
mp
232-234 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 504 nm; λem 524 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C24H14Cl2O7/c1-11(27)30-21-9-19-15(7-17(21)25)24(14-6-4-3-5-13(14)23(29)33-24)16-8-18(26)22(31-12(2)28)10-20(16)32-19/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Dcfh-DA is used in the quantitative assay to measure oxidative stress in nanoparticle-treated cells.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?