Fontos dokumentumok
H4290
Sigma-Aldrich
Hydroxyphenyl fluorescein solution
5 mM in DMF
Szinonimák:
Hydroxyphenyl fluorescein, 2-[6-(4′-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid, HPF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H16O6
Molekulatömeg:
424.40
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
koncentráció
5 mM in DMF
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 515 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Hydroxyphenyl fluorescein solution, also known as HPF is a fluorescent probe, which upon oxidation by the hydroxyl radical (HO) returns a brilliant green fluorescence (HPF-ox). Increased HPF signals in antibiotic-exposed bacterial cells are explained by fluorescence associated with increased cell size, not by ROS levels. In cells incubated with the HPF probe and exposed to ampicillin and norfloxacin with HPF fluorescence correlated linearly.
Alkalmazás
Fluorescent reagent for the detection of highly reactive oxygen species (hROS). Fluorescence intensity increases after the immediate reaction with hROS such as hydroxyl radical and peroxynitrite. Since HPF does not react with nitric oxide, superoxide and hydrogen peroxide, it can differentially detect peroxynitrite. HPF is resistant to light-induced autoxidation.
Hydroxyphenyl fluorescein solution is used to detect highly reactive oxygen species (hROS). It is a suitable probe to detect cellular death caused by bacterial antibiotics.
Tulajdonságok és előnyök
The following are the benefits of Hydroxyphenyl fluorescein solution:
  • HPF is resistant to light-induced autooxidation.
  • Hypochlorite(-OCl) does not react with HPF.
  • HPF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide. 
  • HPF has low reactivity with HOCl.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - (Dimethylformamide)
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - (Dimethylformamide)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ken-ichi Setsukinai et al.
The Journal of biological chemistry, 278(5), 3170-3175 (2002-11-07)
We designed and synthesized 2-[6-(4'-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid (HPF) and 2- [6-(4'-amino)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid (APF) as novel fluorescence probes to detect selectively highly reactive oxygen species (hROS) such as hydroxyl radical (*OH) and reactive intermediates of peroxidase. Although HPF and APF themselves scarcely
Michael A Kohanski et al.
Cell, 130(5), 797-810 (2007-09-07)
Antibiotic mode-of-action classification is based upon drug-target interaction and whether the resultant inhibition of cellular function is lethal to bacteria. Here we show that the three major classes of bactericidal antibiotics, regardless of drug-target interaction, stimulate the production of highly