309800
Dihydroethidium
A cell-permeable, chemically-reduced ethidium derivative.
Szinonimák:
Dihydroethidium, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, DHE
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pink
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
DMF: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-15-20(13-6-4-3-5-7-13)17-10-14(22)8-9-16(17)18-11-24-12-19(23)21(15)18/h3-12,15,20H,2,22-23H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDWPSSBKIMIPMY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Useful fluorogenic probe for the detection of reactive oxygen species (ROS)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mancini, M., et al. 1997. J. Cell Biol.138, 449.
Carter, W.O., et al. 1994. J. Leukoc. Biol.55, 253.
Cinco, M., et al. 1994. FEMS Microbiol. Lett. 122, 187.
Perticarari, S., et al. 1994. J. Immunol. Methods 170, 117.
Perticarari, S., et al. 1991. Cytometry 12, 687.
Bucana, C.D., et al. 1990. Exp. Cell Res.190, 69.
Rothe, G., and Valet, G. 1990. J. Leukoc. Biol.47, 440.
WGK
WGK 3