Fontos dokumentumok
M8010
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate
Powder
Szinonimák:
9,9′-Bis(N-methylacridinium nitrate), Lucigenin
About This Item
Javasolt termékek
product name
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, used as chemiluminescent reagent
Minőségi szint
form
powder
mp
245-250 °C
oldhatóság
acetic acid: 10 mg/mL
fluoreszcencia
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.