Merck
21884
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPCE)
Szinonimák:
5&6DH-DA, CDFDA, Carboxy-DCFDA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H14Cl2O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
529.28
Beilstein:
7505106
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPCE)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc6cc7Oc8cc(OC(C)=O)c(Cl)cc8C9(OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)c7cc6Cl
InChI
1S/2C25H14Cl2O9/c1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-4-3-12(23(30)31)5-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19;1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-5-12(23(30)31)3-4-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19/h2*3-9H,1-2H3,(H,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZMPJBOMBCYYMP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate or CDFDA is a fluorescent oxidant sensing probe. It is an intracellular probe added to the cells as a pro-substrate, which upon hydrolysis by the esterase enzyme produces the fluorescent product called CDF.
Alkalmazás
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate or Carboxy-DCFDA is used as a cell permeate probe to detect intracellular reactive oxygen species (ROS). The anionic fluorescent dye, 5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate is suitable for studying Multi-Drug Resistance (MDR) by target cells.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analízis megjegyzés
Excmax: 504 nm (Lit.)
Egyéb megjegyzések
Intracellular esterase substrate with low sensitivity of fluorescence to intracellar pH
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tassarut Chaisit et al.
European journal of pharmacology, 795, 50-57 (2016-12-06)
Rhinacanthin-C is a major bioactive naphthoquinone ester found in Rhinacanthus nasutus Kurz (Acanthaceae). This compound has potential therapeutic value as an anticancer and antiviral agent. In this study, we investigated an enhancement effect of rhinacanthin-C on doxorubicin cytotoxicity in human
Surgical treatment of the symptomatic juvenile flexible flatfoot condition.
G L Dockery
Clinics in podiatric medicine and surgery, 4(1), 99-117 (1987-01-01)
Guillermo Nicolás Tocchetti et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 122, 205-213 (2018-07-10)
Multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) plays a key role in hepatic and intestinal disposition of endo- and xenobiotics. Several therapeutic agents modulate MRP2 activity resulting in pharmacological interactions. Nomegestrol acetate (NMGA) is a progestogen increasingly used in contraceptive formulations. The
Aileen I Pogue et al.
International journal of molecular sciences, 13(8), 9615-9626 (2012-09-06)
Evolution of reactive oxygen species (ROS), generated during the patho-physiological stress of nervous tissue, has been implicated in the etiology of several progressive human neurological disorders including Alzheimer's disease (AD) and amylotrophic lateral sclerosis (ALS). In this brief communication we
C K Raymond et al.
The Journal of cell biology, 111(3), 877-892 (1990-09-01)
vps3 mutants of the yeast Saccharomyces cerevisiae are impaired in the sorting of newly synthesized soluble vacuolar proteins and in the acidification of the vacuole (Rothman, J. H., and T. H. Stevens. Cell. 47:1041-1051; Rothman, J. H., C. T. Yamashiro