Fontos dokumentumok
P8386
Phenylbutazone
Szinonimák:
4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
mp
106-108 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2C9(1559) , PTGIS(5740) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
- as a hepatotoxin in transgenic zebrafish line (LiPan) hepatotoxin assay
- as a standard in high-performance liquid chromatography-ultraviolet (HPLC-UV) method
- as an anti-inflammatory compound in hen′s egg chorioallantoic membrane test (HET-CAM assay)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?