5.00117
Choline chloride
EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 10
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Choline chloride
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
DAB 10
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
355 °C
hatékonyság
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCO)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 1