Fontos dokumentumok
SML0326
GTS-21
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
3-(2,4-Dimethoxybenzylidene)-anabaseine dihydrochloride, DMBX-anabaseine, DMXB, DMXB-A, GTS21
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
H2O: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(\C=C2/CCCN=C2c3cccnc3)c(OC)c1
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
Alkalmazás
- as an α7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) partial agonist to elucidate its anti-inflammatory effects in mouse macrophages
- to test its protective effect on the renal injury induced by lipopolysaccharide (LPS)
- to test its effect on microvascular inflammation in endotoxemia induced by LPS
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)