Fontos dokumentumok
70420
Naphthofluorescein
suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
pKa
7.6
mp
189 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 8)
fluoreszcencia
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2c3Oc4c(ccc5cc(O)ccc45)C6(OC(=O)c7ccccc67)c3ccc2c1
InChI
1S/C28H16O5/c29-17-7-9-19-15(13-17)5-11-23-25(19)32-26-20-10-8-18(30)14-16(20)6-12-24(26)28(23)22-4-2-1-3-21(22)27(31)33-28/h1-14,29-30H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXQIUDNVFVTQLJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3