Fontos dokumentumok
216275-M
Sigma-Aldrich
5-Carboxyfluorescein Diacetate
Vital stain. Non-fluorescent, hydrophobic agent that permeates intact cell membranes. In the cell, it is enzymatically hydrolyzed to a hydrophilic agent, 5-Carboxyfluorescein that exhibits strong fluorescence.
Szinonimák:
5-Carboxyfluorescein Diacetate, 5-CFDA
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116134
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-19-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-20(22)25(19)18-6-3-14(23(28)29)9-17(18)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Vital stain. Non-fluorescent, hydrophobic agent that permeates intact cell membranes. In the cell, it is enzymatically hydrolyzed to a hydrophilic agent, 5-Carboxyfluorescein that exhibits strong fluorescence.
Vital stain. Non-fluorescent, hydrophobic agent that permeates intact cell membranes. In the cell, it is enzymatically hydrolyzed to a hydrophilic agent, strongly fluorescent 5-Carboxyfluorescein (Cat. No. 216265).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Vital stain
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Bruning, J.W., et al. 1980. J. Immunol. Methods33, 33.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3