Fontos dokumentumok
537060
Sigma-Aldrich
Propidium Iodide Solution
A convenient form of propidium iodide useful for flow cytometry studies.
Szinonimák:
Propidium Iodide Solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H34I2N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
668.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
bemenet
sample type intact cells
fluoreszcencia
λex 536 nm
λem 617 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].I.[N+](CCCN1C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)(CC)(CC)C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Membrane impermeant DNA intercalator. Useful for staining apoptotic cells and nuclei by flow cytometry. Useful in differentiating between apoptotic and necrotic cell death. Can be used together with common green fluorescent probes, e.g. fluorescein isothiocyanate. Excitation max.: ~536 nm; Emission max.: ~617 nm.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Membrane impermeable DNA intercalator
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
50 µg/ml in PBS, pH 7.4.
Feloldás
Following initial use, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59.
Cropmton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.