D8189
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol
≥95% purity (HPLC), powder or solid
Szinonimák:
DiBAC4(3)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder or solid
technika/technikák
titration: suitable
szín
orange to dark red
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
ε (extinkciós együttható)
≥90000 at 490-496 nm in methanol
fluoreszcencia
λex 513-519 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCN(C(N(CCCC)C1=O)=O)C(C1=C/C=C/C2C(N(CCCC)C(N(CCCC)C2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H40N4O6/c1-5-9-16-28-22(32)20(23(33)29(26(28)36)17-10-6-2)14-13-15-21-24(34)30(18-11-7-3)27(37)31(25(21)35)19-12-8-4/h13-15,20H,5-12,16-19H2,1-4H3/b14-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJCYSYHWGQAET-BUHFOSPRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?