Fontos dokumentumok
14562
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein tetrakis(acetoxymethyl) ester
BioReagent, for fluorescence
Szinonimák:
BCECF-AM
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
solid
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluoreszcencia
λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.