Fontos dokumentumok
12449C
Horse Serum
USA origin, Donor herd, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Szinonimák:
HS, equine sera, equine serum, horse sera, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horse serum
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
összetétel
hemoglobin, ≤20 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.