P9783
Porcine Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
pig sera, pig serum, porcine sera
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
összetétel
hemoglobin, ≤50 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤20 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the neutralization of lipofectamine coated adeno-associated viruses (AAVs)
- for inducing liver fibrosis in rats
- as a standard negative reference in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as a component of trypticase soy broth with 0.6% yeast extract (TSBYE) for culturing A. actinomycetemcomitans strains
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.