Fontos dokumentumok
5.05772
Sigma-Aldrich
Pirenzepine Dihydrochloride
Szinonimák:
Pirenzepine Dihydrochloride, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) M1 Antagonist, Pirenzepine dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H21N5O2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
424.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 100 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N4(CCN(CC4)C)CC(=O)[n]1c2ncccc2[nH][c](c3c1cccc3)=O
InChI
1S/C19H21N5O2/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMHMFHUVIITRHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An antagonist selective for mAChR subtype M1. Used for studying the functional roles of M1 receptors in both central and peripheral nervous systems.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
M1
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Shirey, K., et al., 2009. J. Neurosci.29, 14271.
Pelat, M., et al., 1999. Eur.J. Pharmacol.379, 117.
Burford NT, et al. 1996. Biochem. J.315, 883.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2