H1270
Horse Serum
Donor herd, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Szinonimák:
HS, equine sera, equine serum, horse sera, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horse serum
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
összetétel
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL Endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.