Fontos dokumentumok
H0146
Horse serum
liquid
Szinonimák:
Serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horse serum
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
liquid
tartalmaz
preservative
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Horse serum was used in immunostaining for blocking non-specific antibodies binding.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies