04260
N-Ethylmaleimide
purum p.a., ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
NEM
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
izzítási maradék
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
43-46 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72.9 °C - closed cup