Fontos dokumentumok
E1271
N-Ethylmaleimide
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
NEM
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
szennyeződések
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?