151173
Ninhydrin
ACS reagent
Szinonimák:
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindene monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
leírás
identification and melting point passes test
form
solid
szín
white to brownish white, crystals
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: passes test
alkalmasság
passes test for sensitivity to amino acids
funkcionális csoport
hydroxyl
ketone
SMILES string
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
It is employed for nitrite detection in various samples, identifying contamination, and is also used as a colorimetric reagent.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.