Fontos dokumentumok
55540
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥95.0% (Hg)
Szinonimák:
p-Chloromercuribenzoate, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
Teszt
≥95.0% (Hg)
mp
≥300 °C
SMILES string
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBELQCYFTSHKPJ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?