Teszt
97%
mp
89-91 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
maleimide
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1C2CCCCC2
InChI
1S/C10H13NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQTPKSBXMONSJI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)