Fontos dokumentumok
D3648
Diamide
Szinonimák:
1,1′-Azobis(N,N-dimethylformamide), N,N,N′,N′-Tetramethylazodicarboxamide, Azodicarboxylic acid bis(dimethylamide), Diazenedicarboxylic acid bis(N,N-dimethylamide), TMAD
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
mp
113-115 °C
oldhatóság
water: 19.60-21.00 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)C(=O)\N=N\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H12N4O2/c1-9(2)5(11)7-8-6(12)10(3)4/h1-4H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)