Fontos dokumentumok
M9768
Cysteamine
~95%
Szinonimák:
β-Mercaptoethylamine, 2-Aminoethanethiol, 2-Mercaptoethylamine, Decarboxycysteine, MEA, Thioethanolamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~95%
Minőségi szint
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?