Fontos dokumentumok
34115-M
Millipore
N-Ethylmaleimide
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC₅₀ = 22 µM) in pancreatic duct cells.
Szinonimák:
N-Ethylmaleimide, NEM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N1(C(=O)C=CC1=O)CC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC50 = 22 µM) in pancreatic duct cells. Inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase. Also a potent inhibitor of both Mg2+ and Ca2+/Mg2+-stimulated DNA fragmentation in rat liver nuclei. Stimulates arachidonic acid release through activation of PLA2 in endothelial cells.
Sulfhydryl alkylating reagent. Has been used for blocking sulfhydryl containing reagents which interfere with glucose oxidase assays. Inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase. Endonuclease inhibitor. Also a potent inhibitor of both Mg2+ and Ca2+/Mg2+-stimulated DNA fragmentation in rat liver nuclei.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
H+-ATPase
Target IC50: 22 µM in suppressing short circuit current
Figyelmeztetés
Toxicity: Corrosive (L)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Huang, Y.C., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 316, 485.
Neve, E.P.A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 57.
Cain, K., et al. 1994. Biochem. Cell Biol.72, 631.
Banger, K.K., et al. 1993. Biochem. J. 290, 199.
Mattingly, J.R., Jr., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3925.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72.9 °C - closed cup