Merck
296988
Sigma-Aldrich
Octane
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
n-Octane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.23
Beilstein:
1696875
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99%
bp:
125-127 °C (lit.)
gőznyomás:
11 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
11 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
428 °F
robbanási határérték
6.5 %
szennyeződések
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble(lit.)
sűrűség
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Octane is linear alkane that can be synthesized from furfural, a renewable biomass resource. It can undergo catalytic cracking over alkali-treated MFI (Mordenite Framework Inverted) zeolites to mainly form primary cracking products.
Alkalmazás
  • A photonic crystal material for the online detection of nonpolar hydrocarbon vapors.: Research on a novel photonic crystal material aimed at the efficient detection of nonpolar hydrocarbons such as octane, enhancing safety and monitoring in chemical processing environments (Bolshakov et al., 2022).
Egyéb megjegyzések
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Jogi információk
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ignition of non-premixed counterflow flames of octane and decane isomers.
Liu N, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 903-910 (2013)
Nai-Tzu Chen et al.
Theranostics, 4(8), 798-807 (2014-06-24)
The unique optical properties of gold nanorods (GNRs) have recently drawn considerable interest from those working in in vivo biomolecular sensing and bioimaging. Especially appealing in these applications is the plasmon-enhanced photoluminescence of GNRs induced by two-photon excitation at infrared
Catalytic cracking of n-octane over alkali-treated MFI zeolites.
Jung JS, et al.
Applied Catalysis A: General, 288(1), 149-157 (2005)
Effective production of octane from biomass derivatives under mild conditions.
Xu W, et al.
ChemSusChem, 4(12), 1758-1761 (2011)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 743-743 (1994)