Fontos dokumentumok
793523
Zinc chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
minőség
free-flowing
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Chemoselective dimethyl acetalization of aldehydes and ketones with trimethyl orthoformate to synthesize dimethyl acetals.
- Synthesis of 9-substituted acridines via Bernthsen reaction.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.