Fontos dokumentumok
225770
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.891 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To catalyze polymerization reaction in the synthesis of poly(p-benzamide)s.
- In the synthesis of cyclic poly(α-peptoid)s and α-(difluoromethyl)styrene.
- In directed aldol condensations and Darzens condensation reactions; α-arylation of aryl ester derivatives and allylic amination reaction.
- For the generation of kinetic enolates than sodium hexamethyldisilazide (NaHMDS) because the enolates produced are more regiostable than those produced with NaHMDS.
Kiszerelés
Jogi információk
javasolt
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?