Merck
683213
Sigma-Aldrich
Chiralyst P612
Umicore, 97%
Szinonimák:
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer, Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II), (p-Cymene)ruthenium(II) chloride dimer, Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, ruthenium complex
About This Item
Lineáris képlet:
[Ru(p-cymene)Cl2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
612.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
247.0-250.0 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/2C10H14.4ClH.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Cyclometalated ruthenium complexes with arylimines and nitrogen-containing heterocycles via C-H bond activation
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bin Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(36), 10934-10937 (2012-08-15)
The reaction of [RuCl(2)(p-cymene)](2) with arylimines and 4 equiv. of KOAc in methanol at room temperature produces stable (N^C)-cyclometallated ruthenium(II) complexes via C-H bond activation/deprotonation. This method can be applied also to nitrogen-containing molecules: N-phenylpyrazole, 2-phenyl-2-oxazoline and benzo[h]quinoline. N-Phenyl-pyrazole, [RuCl(2)(p-cymene)](2)
Cikkek
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.