Merck
211273
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
ACS reagent, ≥97%
Szinonimák:
Dichlorozinc
Méret kiválasztása
250 G
20 200,00 Ft
1 KG
54 000,00 Ft
20 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
20 200,00 Ft
1 KG
54 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ZnCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥97%
grade:
ACS reagent
Forma:
crystalline powder
powder, crystals or chunks
20 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
Teszt
≥97%
Forma
crystalline powder
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Zinc chloride in combination with 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride comprises a molten salt, which is employed in the electrodeposition studies of zinc on various substrates (glassy carbon and nickel).[1]
Alkalmazás
Zinc chloride may be used as a catalyst for the Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes with substituted acetonitriles to form carbonyl-methylene products under solvent-free conditions.[2] The activation of sugar cane bagasse with zinc chloride forms activated carbons for use as supercapacitor electrodes.[3]
ZnCl2 may be employed as a catalyst in the preparation of carbonyl-methylene condensation products[2] and poly(propylene fumarate).[4]
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Microstructure and electrochemical double-layer capacitance of carbon electrodes prepared by zinc chloride activation of sugar cane bagasse.
Rufford TE, et al.
Journal of Power Sources, 195(3), 912-918 (2010)
Electrodeposition of zinc from a Lewis acidic zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt.
Lin Y-F and Sun I.
Electrochimica Acta, 44(16), 2771-2777 (1999)
Albert K Shung et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(1), 95-108 (2002-05-11)
Diethyl fumarate and propylene glycol were reacted in the presence of a zinc chloride catalyst to synthesize poly(propylene fumarate) (PPF) over a period of 12 hours. The kinetics of the transesterification polymerization at 130 degrees C, 150 degrees C, and
Zinc chloride as a new catalyst for Knoevenagel condensation.
Shanthan RP and Venkataratnam RV.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5821-5822 (1991)
İbrahim Gülseren et al.
Food chemistry, 135(2), 770-774 (2012-08-08)
Whey protein isolate (WPI) nanoparticles were prepared using ethanol desolvation, and their capacity to incorporate ZnCl(2) was analysed. Desolvation was carried out at pH 9 and the volume of added ethanol was 0-3 times the volume of protein solution. The