gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
1.7 %, 37 °F
8 %
szennyeződések
≤0.01% Acetic acid (free acid)
≤0.1% Water
párolgási maradék
≤0.01%
szín
APHA: ≤15
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.8 °C - closed cup
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.