Merck
537454
Sigma-Aldrich
Butyl acetate
ReagentPlus®, 99.5%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1741921
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
790 °F
robbanási határérték
7.6 %
szennyeződések
≤0.05% (water)
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butyl acetate (BA, n-butyl acetate) is an ester commonly used as an organic solvent in cosmetic and pharmaceutical industries and as a flavoring agent in food industry. One of the methods reported for its synthesis is the esterification reaction between acetic acid and butanol catalyzed by expandable graphite (EG). The decomposition of BA by photocatalysis in the gas phase has been studied using WO3/TiO2 (tungsten oxide/titanium dioxide), Pt/TiO2 and TiO2 catalysts. BA is a probable biofuel additive.
Alkalmazás
Meets urethane grade requirements (H2O ≤ 0.05%)
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of trace gold in ores by butyl acetate extraction and flame atomic absorption spectrometry.
Shan XG and Lin YF.
Metallurgical Analysis, 3, 016-016 (2011)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
The spectrophotometric and fluorometric determination of aluminum with 8-hydroxyquinoline and butyl acetate extraction.
Bloom PR, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 42(5), 713-716 (1978)
Photocatalytic oxidation of butyl acetate in vapor phase on TiO2, Pt/TiO2 and WO3/TiO2 catalysts.
Keller V, et al.
J. Catal., 215(1), 129-138 (2003)